(±)-1-Butoxi-2-propanol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B0864.0500 B0864-25ML B0864-500ML
TCIAB0864.0500EA 0 EUR
TCIAB0864.0500 TCIAB0864-25ML TCIAB0864-500ML
(±)-1-Butoxi-2-propanol ≥96.0% (por GC)
(±)-1-Butoxi-2-propanol
Formula: C₇H₁₆O₂
Pto. Ebullición: 170°C
Pto. de inflamación: 62°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00021904
Núm. CAS: 5131-66-8
EINECS: 225-878-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c872dc1269c2204cd3d79c7b09c6dbd6bc991a30&vid=c872dc1269c2204cd3d79c7b09c6dbd6bc991a30&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %