(1R,2R)-(+)-1,2-Difeniletilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D2176-1G
D2176-5G
TCIAD2176-1GEA
26
EUR
TCIAD2176-1G
TCIAD2176-5G
(1R,2R)-(+)-1,2-Difeniletilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(1R,2R)-(+)-1,2-Difeniletilendiamina
Formula:
C₁₄H₁₆N₂ |
Número MDL:
MFCD00082769 Núm. CAS: 35132-20-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 98.0 ee% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 81.0 to 85.0 deg-C |