Toluendiisocianato (Mezcla de isómeros) ≥98.0% (por GC) (2,4- ∼ 80%, 2,6- ∼ 20%)
Proveedor: TCI
Peligro
T0264-25G T0264-500G
TCIAT0264-25GEA 17 EUR
TCIAT0264-25G TCIAT0264-500G
Toluendiisocianato (Mezcla de isómeros) ≥98.0% (por GC) (2,4- ∼ 80%, 2,6- ∼ 20%)
Toluendiisocianato
Formula: C₉H₆N₂O₂
Pto. Ebullición: 251°C
Pto. de fusión: 14°C
Pto. de inflamación: 137°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01778251
Núm. CAS: 26471-62-5
EINECS: 247-722-4
UN: 2078
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)