1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenceno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A19190.06
A19190.14
A19190.22
A19190.06EA
65.1
EUR
A19190.06
A19190.14
A19190.22
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenceno ≥97%
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenceno
Purity: 97%
CAS No.: 136434-77-0
Molecular Formula: C6H3BrFI
Formula Weight: 300.90
Flash Point:
Formula:
C₆H₃BrFI Pto. Ebullición: 80 °C (2,5 mmHg) Pto. de fusión: 34…38 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042577 Núm. CAS: 136434-77-0 |