1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenceno 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Fluoro-4-iodobromobenzene, 4-Bromo-2-fluoro-1-iodobenzene
249400250
249401000
ACRO249400250EA
71.7
EUR
ACRO249400250
ACRO249401000
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenceno 99+%
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenceno
Formula:
C₆H₃BrFI Pto. Ebullición: 241 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 46…49 °C Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010608 Núm. CAS: 105931-73-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Off-white to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 46 to 49 °C |
GC | ≥99.0 % |