1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Fluoro-4-iodobromobenzene, 4-Bromo-2-fluoro-1-iodobenzene
A15884.14
A15884.22
A15884.14EA
63.6
EUR
A15884.14
A15884.22
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenceno ≥98%
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenceno
Purity: 98%
CAS No.: 105931-73-5
Molecular Formula: C6H3BrFI
Formula Weight: 300.90
Flash Point:
Formula:
C₆H₃BrFI Pto. Ebullición: 241 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 46…50 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010608 Núm. CAS: 105931-73-5 |