4-Bromo-2-fluoroanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A10228.22
A10228.09
A10228.14
A10228.22EA
121
EUR
A10228.22
A10228.09
A10228.14
4-Bromo-2-fluoroanilina ≥98%
4-Bromo-2-fluoroanilina
Purity: 98+%
CAS No.: 367-24-8
Molecular Formula: C6H5BrFN
Formula Weight: 190.01
Flash Point: 104°(219°F)
Melting Point: 38-42°
Boiling Point: 103-108°/13mm
Beilstein Reference: 2081089
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00010221
Formula:
C₆H₅BrFN Pto. Ebullición: 103…108 °C (13 mmHg) Pto. de fusión: 38…42 °C Pto. de inflamación: 104 °C (219 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010221 Núm. CAS: 367-24-8 EINECS: 206-685-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |