1-Bromo-4-(trifluorometoxi)benceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12104.06
A12104.14
A12104.06EA
52.9
EUR
A12104.06
A12104.14
1-Bromo-4-(trifluorometoxi)benceno ≥98%
1-Bromo-4-(trifluorometoxi)benceno
Purity: 98%
CAS No.: 407-14-7
Molecular Formula: C7H4BrF3O
Formula Weight: 241.01
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.4610
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 155-157°
Beilstein Reference: 2046332
MDL No.: MFCD00040834
Formula:
C₇H₄BrF₃O Pto. Ebullición: 155…157 °C Densidad: 1,622 Pto. de inflamación: 67 °C (152 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040834 Núm. CAS: 407-14-7 EINECS: 206-979-2 UN: 3334 ADR: 9, |