1-Bromo-4-(trifluorometoxi)benceno para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 4-(Trifluoromethoxy)bromobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14964.0010 8.14964.0050
8.14964.0010EA 0 EUR
8.14964.0010 8.14964.0050
1-Bromo-4-(trifluorometoxi)benceno para síntesis, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-4-(trifluorometoxi)benceno
Formula: C₇H₄BrF₃O
Pto. Ebullición: 153 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040834
Núm. CAS: 407-14-7
EINECS: 206-979-2
UN: 3334
ADR: 9,
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 11.7 mg/l (20 °C)
Molar Mass 241.01 g/mol
Boiling Point 91 - 92 °C (100 hPa)
Vapor Pressure 20 hPa (55 °C)
Flash Point 67 °C
Density 1.62 g/cm3 (20 °C)