4-Bromo-2-fluorofenol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3-fluoro-4-hydroxybenzene
293920250 293920050 293921000
ACRO293920250EA 79.3 EUR
ACRO293920250 ACRO293920050 ACRO293921000
4-Bromo-2-fluorofenol 98%
4-Bromo-2-fluorofenol
Formula: C₆H₄BrFO
Pto. Ebullición: 79 °C (7 mmHg)
Densidad: 1,74 g/cm³
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011722
Núm. CAS: 2105-94-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5660 to 1.5680 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %