4-Bromo-2-fluorofenol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromo-3-fluoro-4-hydroxybenzene
A10804.14
A10804.06
A10804.22
A10804.14EA
76.9
EUR
A10804.14
A10804.06
A10804.22
4-Bromo-2-fluorofenol ≥97%
4-Bromo-2-fluorofenol
Purity: 97+%
CAS No.: 2105-94-4
Molecular Formula: C6H4BrFO
Formula Weight: 191.00
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5660
Boiling Point: 82-83°/10mm
Beilstein Reference: 1861281
MDL No.: MFCD00011722
Formula:
C₆H₄BrFO MW: 191 g/mol Pto. Ebullición: 82…83 °C (10 mmHg) Densidad: 1.744 Pto. de inflamación: 98 °C (208 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011722 Núm. CAS: 2105-94-4 |