2-Bromo-4-fluorofenol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A11263.06 A11263.14 A11263.22
A11263.06EA 41.9 EUR
A11263.06 A11263.14 A11263.22
2-Bromo-4-fluorofenol ≥98%
2-Bromo-4-fluorofenol
Purity: 98+% CAS No.: 496-69-5 Molecular Formula: C6H4BrFO Formula Weight: 191.00 Flash Point: 85°(185°F) Melting Point: 42-46° Boiling Point: 123-125°/50mm Beilstein Reference: 2355593 MDL No.: MFCD00010614
Formula: C₆H₄BrFO
MW: 191 g/mol
Pto. Ebullición: 123…125 °C (50 mmHg)
Pto. de fusión: 42…46 °C
Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010614
Núm. CAS: 496-69-5