2-Bromo-5-fluorofenol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzene
A15064.06
A15064.14
AB114210.0100
A15064.06EA
42
EUR
A15064.06
A15064.14
ABCRAB114210.0100
2-Bromo-5-fluorofenol ≥97%
2-Bromo-5-fluorofenol
Purity: 97%
CAS No.: 147460-41-1
Molecular Formula: C6H4BrFO
Formula Weight: 191.00
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5540
Boiling Point: 184-186°
Beilstein Reference: 7915214
MDL No.: MFCD00040939
Formula:
C₆H₄BrFO Pto. Ebullición: 184…186 °C Densidad: 1,717 Pto. de inflamación: 87 °C (188 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040939 Núm. CAS: 147460-41-1 |