1-Bromo-3-iodobenceno 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromoiodobenzene
249420100 249420500
ACRO249420100EA 71 EUR
ACRO249420100 ACRO249420500
1-Bromo-3-iodobenceno 98+%
1-Bromo-3-iodobenceno
Formula: C₆H₄BrI
MW: 282.91 g/mol
Pto. Ebullición: 120 °C (18 mmHg)
Pto. de fusión: –9.3 °C
Densidad: 2.21 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001043
Núm. CAS: 591-18-4
EINECS: 209-703-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6590 to 1.6620 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %