1-Bromo-3-iodobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromoiodobenzene
A19596.14 A19596.22
A19596.14EA 87.2 EUR
A19596.14 A19596.22
1-Bromo-3-iodobenceno ≥98%
1-Bromo-3-iodobenceno
Purity: 98% CAS No.: 591-18-4 Molecular Formula: C6H4BrI Formula Weight: 282.91 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6620 Odour: Recognizable Melting Point: -9° Boiling Point: 252° Beilstein Reference: 1854384 MDL No.: MFCD00001043
Formula: C₆H₄BrI
MW: 282.91 g/mol
Pto. Ebullición: 252 °C
Pto. de fusión: –9 °C
Densidad: 2.219
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001043
Núm. CAS: 591-18-4
EINECS: 209-703-9