1-Bromo-4-iodobenceno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-1-iodobenzene
218380250 218381000
ACRO218380250EA 120 EUR
ACRO218380250 ACRO218381000
1-Bromo-4-iodobenceno 98%
1-Bromo-4-iodobenceno
Formula: C₆H₄BrI
Pto. Ebullición: 120…122 °C (14 mmHg)
Pto. de fusión: 89…93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001051
Núm. CAS: 589-87-7
EINECS: 209-662-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 93 °C
GC ≥97.5 %