1-Bromo-4-iodobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromo-1-iodobenzene
A13859.09
A13859.18
A13859.30
A13859.09EA
62
EUR
A13859.09
A13859.18
A13859.30
1-Bromo-4-iodobenceno ≥98%
1-Bromo-4-iodobenceno
Purity: 98%
CAS No.: 589-87-7
Molecular Formula: C6H4BrI
Formula Weight: 282.91
Odour: Recognizable
Melting Point: 89-93°
Boiling Point: 252°
Beilstein Reference: 1904545
MDL No.: MFCD00001051
Formula:
C₆H₄BrI Pto. Ebullición: 252 °C Pto. de fusión: 89…93 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001051 Núm. CAS: 589-87-7 EINECS: 209-662-7 |