2,4,6-Tribromoanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A12453.22 A12453.36
A12453.22EA 51.2 EUR
A12453.22 A12453.36
2,4,6-Tribromoanilina ≥98%
2,4,6-Tribromoanilina
Purity: 98% CAS No.: 147-82-0 Molecular Formula: C6H4Br3N Formula Weight: 329.83 Melting Point: 118-122° Boiling Point: 300° Merck Reference: 14,9610 MDL No.: MFCD00007634
Formula: C₆H₄Br₃N
Pto. Ebullición: 300 °C
Pto. de fusión: 118…122 °C
Densidad: 2,350
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007634
Núm. CAS: 147-82-0
EINECS: 205-700-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,9610