2,4-Dibromoanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13329.06
A13329.14
A13329.22
A13329.06EA
29.3
EUR
A13329.06
A13329.14
A13329.22
2,4-Dibromoanilina ≥98%
2,4-Dibromoanilina
Purity: 98+%
CAS No.: 615-57-6
Molecular Formula: C6H5Br2N
Formula Weight: 250.93
Odour: Characteristic
Melting Point: 78-82°
Boiling Point: 156°/24mm
Beilstein Reference: 2206653
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007633
Formula:
C₆H₅Br₂N Pto. Ebullición: 156 °C (24 mmHg) Pto. de fusión: 78…82 °C Densidad: 2,297 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007633 Núm. CAS: 615-57-6 EINECS: 210-434-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |