2,5-Dibromoanilina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
155030050 155030250
ACRO155030050EA 51.5 EUR
ACRO155030050 ACRO155030250
2,5-Dibromoanilina 97%
2,5-Dibromoanilina
Formula: C₆H₅Br₂N
Pto. Ebullición: 281 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 51…56 °C
Pto. de inflamación: 109 °C
Número MDL: MFCD00007636
Núm. CAS: 3638-73-1
EINECS: 222-865-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to dark grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 56 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure