2,6-Dibromoanilina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L01285.04 L01285.09
L01285.04EA 33.3 EUR
L01285.04 L01285.09
2,6-Dibromoanilina ≥97%
2,6-Dibromoanilina
Purity: 97% CAS No.: 608-30-0 Molecular Formula: C6H5Br2N Formula Weight: 250.93 Odour: Characteristic Melting Point: 79-83° Boiling Point: 262-264° Beilstein Reference: 2207094 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007638
Formula: C₆H₅Br₂N
MW: 250,92 g/mol
Pto. Ebullición: 262…264 °C
Pto. de fusión: 79…83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007638
Núm. CAS: 608-30-0
EINECS: 210-158-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III