2-Bromoanilina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
106610250 106611000 106615000
ACRO106610250EA 48.4 EUR
ACRO106610250 ACRO106611000 ACRO106615000
2-Bromoanilina 98%
2-Bromoanilina
Formula: C₆H₆BrN
MW: 172.02 g/mol
Pto. Ebullición: 229 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 29…31 °C
Densidad: 1.578 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007632
Núm. CAS: 615-36-1
EINECS: 210-421-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %