2-Bromoanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A11788.14 A11788.22 A11788.36
A11788.14EA 45.9 EUR
A11788.14 A11788.22 A11788.36
2-Bromoanilina ≥98%
2-Bromoanilina
Purity: 98% CAS No.: 615-36-1 Molecular Formula: C6H6BrN Formula Weight: 172.03 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 228-230° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007632
Formula: C₆H₆BrN
MW: 172.02 g/mol
Pto. Ebullición: 228…230 °C
Pto. de fusión: 27…31 °C
Densidad: 1.578
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007632
Núm. CAS: 615-36-1
EINECS: 210-421-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III