3-Bromoanilina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
177210050 177210250 177211000
ACRO177210050EA 29.6 EUR
ACRO177210050 ACRO177210250 ACRO177211000
3-Bromoanilina 98%
3-Bromoanilina
Formula: C₆H₆BrN
Pto. Ebullición: 251 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 16,8 °C
Densidad: 1,58 g/cm³
Pto. de inflamación: >230 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007757
Núm. CAS: 591-19-5
EINECS: 209-704-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6240 to 1.6270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %