3-Bromoanilina ≥98%

Proveedor: Thermo Scientific
Peligro

A13665.22 A13665.14 A13665.36
A13665.22EA 159 EUR
A13665.22 A13665.14 A13665.36
3-Bromoanilina ≥98%
3-Bromoanilina

Purity: 98% CAS No.: 591-19-5 Molecular Formula: C6H6BrN Formula Weight: 172.03 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6250 Odour: Characteristic Melting Point: 16° Boiling Point: 251° Beilstein Reference: 742028 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007757

Formula: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Pto. Ebullición: 251 °C
Pto. de fusión: 16 °C
Densidad: 1,590
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007757
Núm. CAS: 591-19-5
EINECS: 209-704-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR