4-Bromoanilina 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
146280250 146281000 146285000
ACRO146280250EA 34.8 EUR
ACRO146280250 ACRO146281000 ACRO146285000
4-Bromoanilina 99+%
4-Bromoanilina
Formula: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Pto. Ebullición: 230…250 °C
Pto. de fusión: 60…64 °C
Densidad: 1,497 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007822
Núm. CAS: 106-40-1
EINECS: 203-393-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,01388
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 64 °C
GC ≥99.0 %