4-Bromoanilina 96% pract.

Proveedor: Thermo Scientific
Peligro

402871000 402875000
ACRO402871000EA 66.2 EUR
ACRO402871000 ACRO402875000
4-Bromoanilina 96% pract.
4-Bromoanilina
Formula: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Pto. Ebullición: 230…250 °C
Pto. de fusión: 60…64 °C
Densidad: 1,497 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007822
Núm. CAS: 106-40-1
EINECS: 203-393-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,01388

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Cream to grey to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥95 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR