4-Bromoanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15126.0B
A15126.18
A15126.30
A15126.0BEA
439
EUR
A15126.0B
A15126.18
A15126.30
4-Bromoanilina ≥98%
4-Bromoanilina
Purity: 98+%
CAS No.: 106-40-1
Molecular Formula: C6H6BrN
Formula Weight: 172.03
Physical Form: Cryst solid
Odour: Characteristic
Boiling Point: 222-224°
Beilstein Reference: 742031
Merck Reference: 14,1404
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007822
Formula:
C₆H₆BrN Pto. Ebullición: 222…224 °C Pto. de fusión: 60…65 °C Densidad: 1,799 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007822 Núm. CAS: 106-40-1 EINECS: 203-393-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,1404 |