2,4-Dibromo-6-nitroanilina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L20333.06
L20333.14
L20333.06EA
25.4
EUR
L20333.06
L20333.14
2,4-Dibromo-6-nitroanilina 99%
2,4-Dibromo-6-nitroanilina
Purity: 99%
CAS No.: 827-23-6
Molecular Formula: C6H4Br2N2O2
Formula Weight: 295.92
Melting Point: 129-131°
Beilstein Reference: 2805574
Formula:
C₆H₄Br₂N₂O₂ MW: 295.92 g/mol Pto. de fusión: 129…131 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012107 Núm. CAS: 827-23-6 |