2-Bromo-5-nitroanilina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
334860050 334860250
ACRO334860050EA 61.7 EUR
ACRO334860050 ACRO334860250
2-Bromo-5-nitroanilina 98%
2-Bromo-5-nitroanilina
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
Pto. de fusión: 138…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051578
Núm. CAS: 10403-47-1
EINECS: 233-874-9
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to yellow-green to yellow-brown Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 142 °C
GC ≥97.5 %