1,4-Dibromo-2-nitrobenceno 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
112860250 112861000
ACRO112860250EA 32.7 EUR
ACRO112860250 ACRO112861000
1,4-Dibromo-2-nitrobenceno 97%
1,4-Dibromo-2-nitrobenceno
Formula: C₆H₃Br₂NO₂
Pto. de fusión: 81…85 °C
Densidad: 2,374 g/cm³
Número MDL: MFCD00007046
Núm. CAS: 3460-18-2
EINECS: 222-404-8
UN: 2811
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
GC ≥97.5 %