1,4-Dibromo-2-nitrobenceno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A10472.14 A10472.22
A10472.14EA 35.2 EUR
A10472.14 A10472.22
1,4-Dibromo-2-nitrobenceno ≥99%
1,4-Dibromo-2-nitrobenceno
Purity: 99% CAS No.: 3460-18-2 Molecular Formula: C6H3Br2NO2 Formula Weight: 280.91 Melting Point: 82-85° Beilstein Reference: 1950425
Formula: C₆H₃Br₂NO₂
Pto. de fusión: 82…85 °C
Densidad: 2,374
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007046
Núm. CAS: 3460-18-2
EINECS: 222-404-8
UN: 3077
ADR: 9,III