1-Bromo-2-nitrobenceno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
150350050 150350250 150351000
ACRO150350050EA 38.3 EUR
ACRO150350050 ACRO150350250 ACRO150351000
1-Bromo-2-nitrobenceno 98%
1-Bromo-2-nitrobenceno
Formula: C₆H₄BrNO₂
Pto. Ebullición: 261 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 40…43 °C
Densidad: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007045
Núm. CAS: 577-19-5
EINECS: 209-409-0
UN: 3459
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Fused solid or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 43 °C
GC ≥97.5 %