1-Bromo-3-nitrobenceno 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
160390250 160391000
ACRO160390250EA 82.5 EUR
ACRO160390250 ACRO160391000
1-Bromo-3-nitrobenceno 99%
1-Bromo-3-nitrobenceno
Formula: C₆H₄BrNO₂
Pto. Ebullición: 256 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 51…54 °C
Densidad: 1,704 g/cm³
Pto. de inflamación: 113 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024298
Núm. CAS: 585-79-5
EINECS: 209-563-9
UN: 3459
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder or crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 55 °C
GC ≥98.5 %