1-Bromo-4-nitrobenceno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromonitrobenzene
173360100 173360250 173361000
ACRO173360100EA 41 EUR
ACRO173360100 ACRO173360250 ACRO173361000
1-Bromo-4-nitrobenceno 98%
1-Bromo-4-nitrobenceno
Formula: C₆H₄BrNO₂
MW: 202.01 g/mol
Pto. Ebullición: 255
Pto. de fusión: 125…127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007280
Núm. CAS: 586-78-7
EINECS: 209-583-8
UN: 3459
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to orange to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 128 °C
GC ≥97.5 %