1-Bromo-4-nitrobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A17705.06 A17705.14 A17705.22 A17705.36
A17705.06EA 29.2 EUR
A17705.06 A17705.14 A17705.22 A17705.36
1-Bromo-4-nitrobenceno ≥98%
1-Bromo-4-nitrobenceno
Purity: 98% CAS No.: 586-78-7 Molecular Formula: C6H4BrNO2 Formula Weight: 202.01 Melting Point: 124-127° Boiling Point: 254-256° UN No.: 3459 MDL No.: MFCD00007280
Formula: C₆H₄BrNO₂
Pto. Ebullición: 254…256 °C
Pto. de fusión: 124…127 °C
Densidad: 1,948
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007280
Núm. CAS: 586-78-7
EINECS: 209-583-8
UN: 3459
ADR: 6.1,III