2-Bromo-5-nitroanísol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B25331.04
B25331.09
B25331.04EA
45
EUR
B25331.04
B25331.09
2-Bromo-5-nitroanísol ≥98%
2-Bromo-5-nitroanísol
Purity: 98%
CAS No.: 77337-82-7
Molecular Formula: C7H6BrNO3
Formula Weight: 232.03
Melting Point: 102-107°
Beilstein Reference: 2520496
Formula:
C₇H₆BrNO₃ MW: 232.03 g/mol Pto. de fusión: 102…107 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041250 Núm. CAS: 77337-82-7 EINECS: 278-669-5 |