4-Bromo-3-nitroanísol 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-4-methoxy-2-nitrobenzene
L06944.06 L06944.14
L06944.06EA 36.3 EUR
L06944.06 L06944.14
4-Bromo-3-nitroanísol 96%
4-Bromo-3-nitroanísol
Purity: 96% CAS No.: 5344-78-5 Molecular Formula: C7H6BrNO3 Formula Weight: 232.03 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 29-32° Boiling Point: 153-154°/13mm Beilstein Reference: 2446617 MDL No.: MFCD00051511
Formula: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,03 g/mol
Pto. Ebullición: 153…154 °C (13 mmHg)
Pto. de fusión: 29…32 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051511
Núm. CAS: 5344-78-5
EINECS: 226-290-0