1-Bromo-2,4-dinitrobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22867.14
B22867.22
B22867.14EA
87.4
EUR
B22867.14
B22867.22
1-Bromo-2,4-dinitrobenceno ≥98%
1-Bromo-2,4-dinitrobenceno
Purity: 98%
CAS No.: 584-48-5
Molecular Formula: C6H3BrN2O4
Formula Weight: 247.01
Melting Point: 70-73°
UN No.: 3459
MDL No.: MFCD00041873
Formula:
C₆H₃BrN₂O₄ Pto. de fusión: 70…73 °C Densidad: >1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041873 Núm. CAS: 584-48-5 EINECS: 209-539-8 UN: 3459 ADR: 6.1,III |