2-Bromoanísol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
170260250 170261000
ACRO170260250EA 70.1 EUR
ACRO170260250 ACRO170261000
2-Bromoanísol 97%
2-Bromoanísol
Formula: C₇H₇BrO
Pto. Ebullición: 223 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2 °C
Densidad: 1,502 g/cm³
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000064
Núm. CAS: 578-57-4
EINECS: 209-425-8
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5730 to 1.5750 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %