2-Bromoanísol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromo-2-methoxybenzene
A11692.14
A11692.22
A11692.36
A11692.14EA
40
EUR
A11692.14
A11692.22
A11692.36
2-Bromoanísol ≥98%
2-Bromoanísol
Purity: 98%
CAS No.: 578-57-4
Molecular Formula: C7H7BrO
Formula Weight: 187.04
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5740
Melting Point: 2-3°
Boiling Point: 220-222°
Beilstein Reference: 1859996
MDL No.: MFCD00000064
Formula:
C₇H₇BrO MW: 187,04 g/mol Pto. Ebullición: 220…222 °C Pto. de fusión: 2…3 °C Densidad: 1,511 Pto. de inflamación: 96 °C (204 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000064 Núm. CAS: 578-57-4 EINECS: 209-425-8 UN: 3082 ADR: 9,III |