3-Bromoanísol 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 1-Bromo-3-methoxybenzene
106620250 106621000
ACRO106620250EA 56.8 EUR
ACRO106620250 ACRO106621000
3-Bromoanísol 99+%
3-Bromoanísol
Formula: C₇H₇BrO
MW: 187.04 g/mol
Pto. Ebullición: 211
Pto. de fusión: 2
Densidad: 1.47 g/cm³
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000081
Núm. CAS: 2398-37-0
EINECS: 219-264-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %