3-Bromoanísol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromo-3-methoxybenzene
A15625.14
A15625.22
A15625.36
A15625.14EA
43.6
EUR
A15625.14
A15625.22
A15625.36
3-Bromoanísol ≥98%
3-Bromoanísol
Purity: 98+%
CAS No.: 2398-37-0
Molecular Formula: C7H7BrO
Formula Weight: 187.04
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5640
Melting Point: ca 2°
Boiling Point: 210-211°
Beilstein Reference: 1524687
MDL No.: MFCD00000081
Formula:
C₇H₇BrO MW: 187,04 g/mol Pto. Ebullición: 210…211 °C Pto. de fusión: ∼2 °C Densidad: 1,489 Pto. de inflamación: 93 °C (199 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000081 Núm. CAS: 2398-37-0 EINECS: 219-264-5 |