4-Bromoanísol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
106631000 106635000
ACRO106631000EA 36.6 EUR
ACRO106631000 ACRO106635000
4-Bromoanísol 98%
4-Bromoanísol
Formula: C₇H₇BrO
MW: 187,04 g/mol
Pto. Ebullición: 223 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 9…10 °C
Densidad: 1,49 g/cm³
Pto. de inflamación: 94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000097
Núm. CAS: 104-92-7
EINECS: 203-252-1
Índice Merck: 13,01412
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %