4-Bromoanísol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
|
A11824.0E
A11824.22
A11824.36
A11824.0EEA
363
EUR
A11824.0E
A11824.22
A11824.36
4-Bromoanísol ≥99%
4-Bromoanísol
Purity: 99%
CAS No.: 104-92-7
Molecular Formula: C7H7BrO
Formula Weight: 187.04
Flash Point: 94°(201°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.494
Refractive Index: 1.5640
Melting Point: 10-13°
Boiling Point: 98-99°/10mm
Beilstein Reference: 1237590
Merck Reference: 14,1427
MDL No.: MFCD00000097
Formula:
C₇H₇BrO MW: 187,04 g/mol Pto. Ebullición: 98…99 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 10…13 °C Densidad: 1,494 Pto. de inflamación: 94 °C (201 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000097 Núm. CAS: 104-92-7 EINECS: 203-252-1 Índice Merck: 14,1427 |