4,5-Dibromoveratrol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L01999.09
L01999.18
L01999.30
L01999.09EA
53.4
EUR
L01999.09
L01999.18
L01999.30
4,5-Dibromoveratrol ≥98%
4,5-Dibromoveratrol
Purity: 98+%
CAS No.: 37895-73-1
Molecular Formula: C8H8Br2O2
Formula Weight: 295.96
Melting Point: 90-92°
Beilstein Reference: 1953148
Formula:
C₈H₈Br₂O₂ Pto. de fusión: 90…92 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014894 Núm. CAS: 37895-73-1 EINECS: 253-705-2 |