2,5-Dibromo-1,4-dimetoxibenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,4-Dibromo-2,5-dimethoxybenzene
A19858.09
A19858.18
A19858.09EA
137
EUR
A19858.09
A19858.18
2,5-Dibromo-1,4-dimetoxibenceno ≥98%
2,5-Dibromo-1,4-dimetoxibenceno
Purity: 98+%
CAS No.: 2674-34-2
Molecular Formula: C8H8Br2O2
Formula Weight: 295.96
Melting Point: 144-148°
Beilstein Reference: 1953103
Formula:
C₈H₈Br₂O₂ MW: 295,96 g/mol Pto. de fusión: 144…148 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00025694 Núm. CAS: 2674-34-2 |