4-Bromo-1,3-dimetoxibenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14439.14
A14439.22
A14439.14EA
42.6
EUR
A14439.14
A14439.22
4-Bromo-1,3-dimetoxibenceno ≥98%
4-Bromo-1,3-dimetoxibenceno
Purity: 98%
CAS No.: 17715-69-4
Molecular Formula: C8H9BrO2
Formula Weight: 217.07
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.5720
Melting Point: 24-26°
Boiling Point: 153-155°/18mm
Beilstein Reference: 1867593
MDL No.: MFCD00009844
Formula:
C₈H₉BrO₂ Pto. Ebullición: 153…155 °C (18 mmHg) Pto. de fusión: 24…26 °C Densidad: 1,496 Pto. de inflamación: 113 °C (235 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009844 Núm. CAS: 17715-69-4 EINECS: 241-717-0 |