2-Bromo-1,4-dimetoxibenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-2,5-dimethoxybenzene
A15640.09 A15640.18 A15640.30
A15640.09EA 54.7 EUR
A15640.09 A15640.18 A15640.30
2-Bromo-1,4-dimetoxibenceno ≥98%
2-Bromo-1,4-dimetoxibenceno
Purity: 98% CAS No.: 25245-34-5 Molecular Formula: C8H9BrO2 Formula Weight: 217.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5700 Boiling Point: 260-262° Beilstein Reference: 2441884 MDL No.: MFCD00008355
Formula: C₈H₉BrO₂
MW: 217,06 g/mol
Pto. Ebullición: 260…262 °C
Densidad: 1,441
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008355
Núm. CAS: 25245-34-5
EINECS: 246-756-7