Matraces volumétricos, clase B, graduación en rojo
Proveedor: KARTELL
1430 1431 1432 1433 1434 1435
KART1430EA 10.3 EUR
KART1430 KART1431 KART1432 KART1433 KART1434 KART1435
Matraces volumétricos, clase B, graduación en rojo
Matraces Matraces aforados
PP, traslúcidos, con tapón de rosca.
  • Esterilizable en autoclave
  • Químicamente no absorbente
  • No humectable
  • Apto para alimentos
Estos matraces no forman meniscos, por lo que las lecturas finales son sencillas. Están calibrados gravimétricamente a 20 °C. La translucidez del PP mejora cuando está en contacto con el líquido. Las paredes gruesas eliminan la distorsión. El cuello delgado hace que la lectura final sea precisa.